Documentos
8.14345
Sigma-Aldrich
Pyridinium bromide-perbromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Pyridinium bromide-perbromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6Br3N
Número CAS:
Peso molecular:
319.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
254-446-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
crystals
pf
132-134 °C
InChI
1S/C5H5N.3Br/c1-2-4-6-5-3-1;;;/h1-5H;;;/p+1
chave InChI
GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3