139939
trans-Stilbene
96%
Sinônimo(s):
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
pf
123-125 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
chave InChI
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?