Documentos Principais
919810
Sigma-Aldrich
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene
95%
Sinônimo(s):
tert-Butyl stilbene, tBustb
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H28
Número CAS:
Peso molecular:
292.46
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
pf
177-182 °C
InChI
1S/C22H28/c1-21(2,3)19-13-9-17(10-14-19)7-8-18-11-15-20(16-12-18)22(4,5)6/h7-16H,1-6H3
chave InChI
XTJKJVFXJGERSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene is commonly employed in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation[1][2] and dihydroxylation. Additionally, it can be used as ligand a for Ni catalysis.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)