236314
p-Toluidine
99.6%
Sinônimo(s):
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.26 mmHg ( 25 °C)
0.66 mmHg ( 38 °C)
Ensaio
99.6%
Formulário
crystalline
temperatura de autoignição
899 °F
Lim. expl.
6.6 %
pH
7.8 (7 g/L)
p.e.
200 °C (lit.)
pf
41-46 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 135 part(lit.)
acetone: freely soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
methanol: freely soluble(lit.)
oil: freely soluble(lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- aromatic azo compounds
- bidentate Schiff base ligands via condensation with salicylaldehyde
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?