112682
Ethyl formate
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Formic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
p.e.
52-54 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the synthesis of isoflavone.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protocolos
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10