Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pb
144 °C (lit.)
pf
−19 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.802 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
chave InChI
DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 3-ethenyl, 3-ethynyl, 3-aryl and 3-cyclopropyl-2,4,5-trifluorobenzoic acids
- 3-bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid and 2,4,5-trifluorobenzoic acid
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?