Key Documents
B56498
Sigma-Aldrich
3-Bromoanisole
≥98%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-methoxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
187.03
Beilstein:
1524687
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.563 (lit.)
pb
210-211 °C (lit.)
densidade
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
95 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Naoyuki Yasaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(10), 1183-1188 (2018-10-12)
Aryl halides are a very important category of compounds that include many vital drugs and key industrial additives, such as clofibrate and bromobenzene, respectively. Due to their importance, our research group previously developed a novel fluorescence labeling approach for their