Documentos Principais
439479
Sigma-Aldrich
Bis(tetrafluoroborato) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano
greener alternative
>95% in F+ active
Sinônimo(s):
Bis(tetrafluoroborato) de N-clorometil-N′-fluorotrietilenodiamônio, F-TEDA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14B2ClF9N2
Número CAS:
Peso molecular:
354.26
Beilstein:
5368649
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
>95% in F+ active
pf
260 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
InChI
1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1
chave InChI
TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto é um doador de flúor também chamado Selectfluor, e foi aprimorado para catálise. Veja os detalhes aqui.
Aplicação
O bis(tetrafluoroborato) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano é um reagente de fluoração eletrofílico usado para uma fluoração mais ecológica de acetoacetamidas em PEG-400.
Monofluoração eletrofílica livre de catalisadores e altamente seletiva de acetoacetamidas: preparo fácil e eficiente de 2-fluoroacetoacetamidas em PEG-400
Ele pode ser utilizado:
  • Como uma fonte altamente eficaz e versátil de flúor eletrofílico.
  • Como reagente de fluoração que faz a abertura oxidativa do anel de 2,5-diarilfuranos em cis-1,4-enodionas.
  • Para fluoração direta de silil-ceteno-acetais que levam à formação de ácidos α-fluoro-α-arilcarboxílicos.
  • Como reagente de fluoração eletrofílico usado, por exemplo, no preparo de acilsilanos fluorados.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 47, 7641-7641 (2006)
Rajendra P Singh et al.
Accounts of chemical research, 37(1), 31-44 (2004-01-21)
Synthetic and structural aspects of organofluorine compounds continue to be the focal points of vigorous research activities, as evidenced by the appearance of a large number of publications. Among the various useful methodologies for the introduction of fluorine into organic
Oxidative ring opening of 2, 5-diarylfurans by Selectfluor
Blank SJ and Stephens CE
Tetrahedron Letters, 47(38), 6849-6850 (2006)
Paul T Nyffeler et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(2), 192-212 (2004-12-04)
The replacement of hydrogen atoms with fluorine substituents in organic substrates is of great interest in synthetic chemistry because of the strong electronegativity of fluorine and relatively small steric footprint of fluorine atoms. Many sources of nucleophilic fluorine are available
Electrophilic NF Fluorinating Agents.
G. Sankar Lal et al.
Chemical reviews, 96(5), 1737-1756 (1996-08-01)
Artigos
The importance of selectively fluorinating compounds in medicinal chemistry, biology, and organic synthesis is well appreciated and provides a major impetus to the discovery of new and mild fluorinating agents that can operate safely and efficiently.