P51001
Propargyl bromide solution
80 wt. % in toluene, contains 0.3% magnesium oxide as stabilizer
Sinônimo(s):
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
13-27 %
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
0.3% magnesium oxide as stabilizer
concentração
80 wt. % in toluene
índice de refração
n20/D 1.494
p.e.
88-90 °C
densidade
1.335 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
chave InChI
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols, and enone complexes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?