P50900
Propargylamine
98%
Sinônimo(s):
2-Propynylamine, 3-Amino-1-propyne
Ensaio
98%
contém
≤2.5% water
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC#C
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
chave InChI
JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?