150223
N-Methylpropargylamine
95%
Sinônimo(s):
3-Methylamino-1-propyne
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
Impurezas
2-3% water
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
82-84 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
chave InChI
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?