317748
N-Allylmethylamine
96%
Sinônimo(s):
N-Methylallylamine
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
64-66 °C (lit.)
densidade
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCC=C
InChI
1S/C4H9N/c1-3-4-5-2/h3,5H,1,4H2,2H3
chave InChI
IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?