Documentos Principais
639087
Sigma-Aldrich
2-Methylallylamine hydrochloride
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propen-1-amine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
107.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
179-184 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(=C)CN
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-4(2)3-5;/h1,3,5H2,2H3;1H
chave InChI
IOXCSDPJYGPYFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of platinum cyclometalated N-heterocyclic carbene complexes with chiral phosphines as catalysts
  • Preparation of oxoazetidinylbutenyl acetamides via rhodium-catalyzed hydroformylation
  • Preparation of highly monodisperse polymeric particles incorporating polymerizable perylene-bisimide fluorophore
  • Additive-free chemoselective acylation with anhydrides for preparation of amides
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)