Documentos Principais
687146
Sigma-Aldrich
N-Boc-propargylamine
97%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl 2-propyn-1-ylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl N-2-propyn-1-ylcarbamate, 2-Propynylcarbamic acid tert-butyl ester, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)prop-1-yne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
155.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
40-44 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
InChI
1S/C8H13NO2/c1-5-6-9-7(10)11-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3,(H,9,10)
chave InChI
DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3