205540
Copper(I) iodide
98%
Sinônimo(s):
Cuprous iodide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
pf
605 °C (lit.)
densidade
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3