131377
1,10-Phenanthroline
≥99%
Sinônimo(s):
o-phenanthroline
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
114-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
chave InChI
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FNTA(2339)
Categorias relacionadas
Aplicação
- A cathode buffer layer to improve the efficiency of organic solar cells.
- A conventional chelator to study its efficacy in Fenton′s reaction-luminol chemiluminescence system.
- A ligand in mild, copper (II)-catalyzed cross-coupling of organoboronic acids and sulfinate salts, leading to aryl- and alkenylsulfones.
- A versatile ligand employed in the spectrophotometric determination of metals and photocatalytic reduction of carbon dioxide.
- A building block for metallomacrocycles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
131377-100G | 4061835554157 |
131377-2.5G | 4061835531653 |
131377-25G | 4061835508532 |
131377-5G | 4061835505197 |