320056
1,10-Phenanthroline monohydrate
redox indicator, ACS reagent, 99%
Sinônimo(s):
o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
product name
1,10-Phenanthroline monohydrate, ACS reagent, 99%
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99%
técnica(s)
titration: suitable
pf
100-104 °C (lit.)
adequação
passes test for determination of iron
passes test for redox indicator
cadeia de caracteres SMILES
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
chave InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FNTA(2339)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?