Key Documents
1.10013
Supelco
Sulfite Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (SO₃²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinônimo(s):
Tiras de teste bioquímico de sulfito
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de sulfito, colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
sulfite
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
10-400 mg/L (SO32-)
compatibilidade
for use with MQuant® StripScan App
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste de 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/l (SO32-), MQuant®
As tiras de teste de sulfito MQuant® são adequadas para análise de alimentos, especialmente em testes de vinho e sucos de fruta, alimentos sulfurados (p. ex., frutas frescas e secas), peixe, frutos do mar, crustáceos e produtos à base de carne moída. Íons de sulfito reagem com uma mistura de hexacianoferrato(II) de potássio, sulfato de zinco e nitroprussiato de sódio para formar um composto vermelho. A concentração de sulfito é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido para estimar a concentração de sulfito e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste de sulfito Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Ligação
Substitui: 10013-1; 10013
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Sulfate Test photometric, 5-300 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.02537
Sulfate Test
Teste de sulfeto photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
Supelco
1.14779
Teste de sulfeto
Phosphate Test colorimetric, 10-500 mg/L (PO43-), MQuant®
Supelco
1.10428
Phosphate Test
Chromate Test colorimetric, 3-100 mg/L (CrO42-), MQuant®
Supelco
1.10012
Chromate Test
Sulfate Test colorimetric, 25-300 mg/L (SO42-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.18389
Sulfate Test
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfite
Conteúdo relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.