1.16987
Sulfite Test Strips, reflectometric
10-200 mg/L (SO₃²⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Sulfite chemical test strips, Sulfite test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sulfite Test, reflectometric, 10-200 mg/L (SO32-), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
sulfite
faixa de medição
10-200 mg/L (SO32-)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Nota de análise
Assay
- standard 1:
22 - 28 mg/l
- standard 2: 90 - 110 mg/l
- standard 3: 160 - 190 mg/l
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfite