Documentos Principais
1.14779
Supelco
Sulfide Test, photometric
photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de sulfeto, photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 220 tests
220 tests
analito(s) específico(s)
sulfide
faixa de medição
0.020-1.50 mg/L (S2-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,020 a 1,50 mg/l S²⁻ Spectroquant®
O método é análogo a EPA 376,2 APHA 4500-S2- D, ISO 10530, e DIN 38405-26
Esse teste de reagente de sulfeto Spectroquant® permite a quantificação precisa do conteúdo de sulfeto em amostras aquosas.
Método aplicado: Em soluções aquosas de sulfetos, existe um equilíbrio dependente de pH entre sulfeto de hidrogênio dissolvido (H2S), íons de sulfeto de hidrogênio (HS-) e íons de sulfeto (S2-). Na faixa ácida, há praticamente apenas sulfeto de hidrogênio dissolvido, que reage com dimetil-p-fenilenodiamina e íons de ferro (III) para formar azul de metileno, que é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes altamente estáveis e prontas para uso realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que o acompanha.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Analytical Method: Analytical Quality Assurance, Standard for Sulfide