Key Documents
1.00856
Supelco
Phenol Test, photometric
photometric, 0.002-0.100 mg/L (phenol), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.21
product name
Teste de fenol, photometric, 0.002-0.100 mg/L (phenol), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 50-250 tests
analito(s) específico(s)
phenol
faixa de medição
0.002-0.100 mg/L (phenol)
0.025-5.0 mg/L (phenol)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (4-Aminoantipyrine)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,002-5,00 mg/l Spectroquant®
O método é análogo a EPA 420.1, APHA 5530 C+D, ISO 6439, e ASTM D1783-01.
Esse teste de reagente de fenol Spectroquant® permite a quantificação precisa do teor de fenol (e seus derivados) em amostras aquosas.
Método aplicado: Em solução tamponada, na presença de um agente oxidante, o fenol e seus compostos orto e metassubstituídos reagem com a 4-aminoantipirina para formar um composto vermelho determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagente Spectroquant®contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Aplicação
  • TESTE DE FENOL DE KUNKEL NO DIAGNÓSTICO DE ATEROSCLEROSE.: Este artigo explora a utilização do teste de fenol de Kunkel no diagnóstico da aterosclerose, indicando sua relevância em diagnósticos clínicos em vez de aplicações de química analítica (MEDVEDEV VP et al., 1964).
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3