Documentos Principais
1.09701
Supelco
Cyanide Test, photometric
photometric, 0.0020-0.500 mg/L (CN-)
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de cianeto, photometric, 0.0020-0.500 mg/L (CN-)
uso
sufficient for 100 tests
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
cyanide
faixa de medição
0.0020-0.500 mg/L (CN-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(cianeto livre e facilmente liberado) Método: fotométrico 0,002 - 0,500 mg/l CN⁻ Spectroquant®
O método corresponde à DIN 38405-13 e é análogo às normas ISO 6703, EPA 335.2, APHA 4500-CN-E e ASTM D2036-09 D.
Este teste de reagente de cianeto Spectroquant® possibilita a quantificação precisa do teor livre e facilmente liberado de cianeto em amostras aquosas.
Método aplicado: Os íons de cianeto reagem com um agente clorante para formar cloreto de cianogênio. Em uma reação subsequente com ácido 1,3-dimetilbarbitúrico na presença de piridina, um corante violeta (reação de König) é formado, que é determinado por fotometria (apenas cianeto livre. As amostras de cianeto facilmente liberadas devem ser decompostas por digestão).
Os kits de teste de reagente Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2