Documentos Principais
ICS045
Supelco
Formaldehyde Standard
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC ICS-045-100
concentração
1000 μg/mL in H2O
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Formaldehyde Test colorimetric, 10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
Supelco
1.10036
Formaldehyde Test
Formaldehyde Test photometric, 0.02-8.00 mg/L (HCHO), Spectroquant®
Supelco
1.14678
Formaldehyde Test
Acetaldeído PESTANAL®, analytical standard
Supelco
506788
Acetaldeído
Formaldeído for molecular biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
Sigma-Aldrich
47608
Formaldeído