15512
Formaldeído
meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
Sinônimo(s):
Formalina
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.03 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
temperatura de autoignição
572 °F
qualidade
meets analytical specification of USP
contém
9.0-15.0% methanol as stabilizer (GC)
concentração
≥34.5 wt. %
25-50%
Impurezas
acidic reac. substances, complies
residual solvents, complies
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
corresponds for identity
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
The article number 15512-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 15512-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?