1.04003
Solução de formaldeído com aprox. 37%
GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Formaldeído, Solução de formalina, solução de metanal, solução de metilaldeído, Formalina
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
1.03 (vs air)
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
300 °C (Formaldehyde)
572 °F
Lim. expl.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
concentração
36.5-38.0% (iodometric, acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
pb
93-96 °C/1013 hPa
pf
<-15 °C
temperatura de transição
flash point 62 °C (Formaldehyde)
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Teor (iodométrico): 36,5%-38,0%
Identidade: passa no teste
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Aspecto da solução: passa no teste
Ácido livre (como HCOOH): ≤ 0,025%
Densidade (20 °C): 1,080-1,090 g/ml
Cloreto (Cl): ≤ 0,0001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
Metanol (GC): 9,0%-11,0%
Cinza sulfatada: ≤ 0,002%
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Conteúdo relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.