1.03999
Formaldehyde solution min. 37% free from acid
stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histology
Sinônimo(s):
Formaline solution, Methanal solution, Methyl aldehyde solution
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.3 hPa
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
300 °C (Formaldehyde)
Lim. expl.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
37-38% (acidimetric)
cor
colorless
pH
2.8-4 (20 °C in H2O)
pb
93-96 °C/1013 hPa
pf
<-15 °C
temperatura de transição
flash point 64 °C
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
64 °C