Key Documents
89503
Supelco
Ammonium Nitrogen Standard for IC
1000 mg/L N as NH4+ in water (nominal concentration), TraceCERT®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
1000 mg/L N as NH4+ in water (nominal concentration)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
formato
single component solution
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análise
1000 mg/L N as NH4+ in water, prepared with high purity NH4Cl and water
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)