Documentos Principais
78737
Supelco
Nitric acid/Rubidium nitrate concentrate
IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C Supp 1 & 2
Sinônimo(s):
Mixed Acid and Rubidium Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Formulário
liquid
qualidade
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 mM HNO3 in H2O
1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
adequação
application tested
Aplicação
Metrohm IC application note AN-CS-007: Lithium in addition to other cations in seepage water from minerals through sequential suppression.
Ligação
to be used in combination with ion suppressor regenerant 78698
Visit the IC Portal to learn more
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)