69523
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 36 mM and NaHCO3 34 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 4
forma
liquid
qualidade
Na2CO3 36 mM and NaHCO3 34 mM in water
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
34 mM NaHCO3 in H2O
36 mM Na2CO3 in H2O
técnica(s)
ion chromatography: suitable
Descrição geral
This eluent concentrate is application tested. It is certified in accordance with ISO Guide 31. All details about exact content, uncertainty, traceability and expiry date are described in the certificate.
Aplicação
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de preparo
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Nota de análise
Na2CO3 36 mM + NaHCO3 34 mM in water
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Cell host & microbe, 26(2), 228-239 (2019-08-06)
The mucosa is colonized with commensal Neisseria. Some of these niches are sites of infection for the STD pathogen Neisseria gonorrhoeae (Ngo). Given the antagonistic behavior of commensal bacteria toward their pathogenic relatives, we hypothesized that commensal Neisseria may negatively