Documentos Principais
68302
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
160 mM Na2CO3
5 mM NaHCO3
técnica(s)
ion chromatography: suitable
adequação
application tested
Descrição geral
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Aplicação
Metrohm IC application note : AN-D-003 :Hemodialysis solutions
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de preparo
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)