Key Documents
75335
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
Sinônimo(s):
Sodium Bicarbonate/Sodium Carbonate Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
100 mM Na2CO3 in H2O
100 mM NaHCO3 in H2O
técnica(s)
ion chromatography: suitable
adequação
application tested
Descrição geral
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Aplicação
Metrohm IC application note AN-S-320: Fast IC: Drinking water analysis in three minutes.
Metrohm IC application note AN-S-321: Fast IC: Sulfite and sulfate in beer in less than ten minutes.
Metrohm IC application note AN-S-281: Anions in wine.
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de preparo
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)