Documentos Principais
71363
Supelco
Carbonato de sódio
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sinônimo(s):
Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
>99.5%
qualidade
certified by BAM
técnica(s)
titration: suitable
pf
851 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O carbonato de sódio é um padrão alcalimétrico fabricado em condições rigorosas e qualificado com a maior precisão possível. Sua determinação de conteúdo e avaliação de homogeneidade são realizadas utilizando-se a titulação de neutralização volumétrica como o método de análise primária.
Aplicação
Este material de referência é destinado a ser usado como padrão basimétrico em titulações volumétricas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente de tampão, pode ser usado para remover proteínas periféricas de membrana.
Características e benefícios
  • Disponível na forma sólida em um frasco de vidro seguro para garantir sua estabilidade durante toda a validade, até ser aberto..
  • Atribuível ao material de referência padrão (SRM) do NIST
  • Alta qualidade, proporcionando determinações precisas de títulos
  • Acompanha certificado de análise (CoA)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Potassium dichromate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
42019
Potassium dichromate
Sulfato de amônio analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method, traceable to NIST SRM 194
Supelco
59845
Sulfato de amônio
Potassium iodate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
60386
Potassium iodate
Bicarbonato de sódio NIST® SRM® 2191a, pD Standard
NIST2191A
Bicarbonato de sódio
Nicola Palomero-Gallagher et al.
The Journal of comparative neurology, 508(6), 906-926 (2008-04-12)
Anterior cingulate cortex (ACC) is involved in emotion, mood, and autonomic regulation. Although a subgenual part of ACC (sACC) may be vulnerable in depression and area 25 is cytologically unique, there are no assessments that contrast this region with pregenual
Yukiyo Sato et al.
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
Franziska Kaplan et al.
Micron (Oxford, England : 1993), 44, 317-330 (2012-09-11)
The osmotic potential and effects of plasmolysis on photosynthetic oxygen evolution and chlorophyll fluorescence were studied in two Arctic Zygnema sp. (strain B, strain G) and two Antarctic Zygnema sp. (strain E, strain D). Antarctic strain D was newly characterized
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
Sandra Nilsson et al.
PloS one, 7(11), e46980-e46980 (2012-11-28)
During the intraerythrocytic development of Plasmodium falciparum, the malaria parasite remodels the host cell cytosol by inducing membranous structures termed Maurer's clefts and inserting parasite proteins into the red blood cell cytoskeleton and plasma membrane. Pf332 is the largest known