Key Documents
NIST2191A
Bicarbonato de sódio
NIST® SRM® 2191a, pD Standard
Sinônimo(s):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Fórmula linear:
NaHCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein:
4153970
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
crystals
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pH
8.3(0.84% solution)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Each unit of SRM 2191A contains 30g of sodium bicarbonate.
SRM 2191A_cert
SRM 2191A_SDS
Aplicação
Sodium bicarbonate standard reference material (SRM) is intended for preparing buffer solution, used to calibrate electrodes for pD measuring system.
Características e benefícios
  • SRM 2191A certified values are correspond to log (1/aD).
  • The NIST certificate is provided with storage and stability instructions.
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4