Documentos
1.02405
Supelco
Carbonato de sódio
volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM Certipur®
Sinônimo(s):
soda anidra, Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Número do índice EC:
207-838-8
NACRES:
NA.24
Agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
forma
solid
potência
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
titration: suitable
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pf
851 °C (lit.)
solubilidade
212.5 g/L
densidade
2.53 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1100 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O carbonato de sódio é um padrão volumétrico fabricado sob condições rigorosas e medido com a maior precisão possível. Sua fração de massa é determinada por titulação potenciométrica e qualificada em um laboratório credenciado pela DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
Ele é usado como material de referência certificado (CRM) para a padronização de soluções volumétricas em titulações acidimétricas, de acordo com a USP e a Ph. Eur.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente de tampão, pode ser usado para remover proteínas periféricas de membrana.
Características e benefícios
  • Disponível na forma sólida em um frasco de vidro seguro para garantir sua estabilidade durante toda a validade, até ser aberto.
  • Material de referência certificado conforme a norma ISO 17034
  • Material de alta pureza atribuível aos SRMs do NIST
  • Medido em um laboratório com certificação DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acordo com o capítulo de reagentes da USP e Ph. Eur
  • Alta qualidade, proporcionando determinações precisas de títulos
  • Acompanha certificado de análise (CoA)
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results. High quality solutions verified by high quality standards are the base for a reliable determinations.