1.09940
Sodium carbonate solution
c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sodium carbonate solution, for 1000 ml, c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
concentração
0.05 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
11.6 (20 °C in H2O)
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1