Documentos Principais
1.15186
Supelco
Hydrochloric acid
36%, SUPRAPUR®
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Ácido clorídrico, for inorganic trace analysis, Suprapur®, 36%
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
36%
Formulário
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
p.e.
>100 °C (lit.)
densidade
1.18 g/L at 20 °C
1.18 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Suprapur®
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1