HX0607
Ácido clorídrico
34-37% OMNITRACE®
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ácido clorídrico, 34-37% OmniTrace, for inorganic trace analysis
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
pressão de vapor
190 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
concentração
(Nitric Acid, >= 65 - < 70)
≥30-50% in HCl
pH
<1 (20 °C in H2O)
pf
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
solubilidade
soluble (Water: Soluble)
densidade
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1