Documentos Principais
HX0608
Supelco
Ácido clorídrico
OMNITRACE® Ultra
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Nome do produto
Ácido clorídrico, OmniTrace Ultra
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
pressão de vapor
190 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
concentração
≥30 -50% in hydrofluoric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pf
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
solubilidade
soluble (Water: Soluble)
densidade
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached fluoropolymer bottles. Each fluoropolymer bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1