Key Documents
NX0408
Supelco
Ácido nítrico
OmniTrace Ultra
Sinônimo(s):
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aqua Fortis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
pressão de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
concentração
≥65-70% in nitric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
121 °C/1013 hPa
pf
-32 °C
solubilidade
soluble (Water: Soluble)
densidade
1.39 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OMNITRACE® Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton.
Informações legais
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ácido nítrico puriss. p.a., 65.0-67.0%
Sigma-Aldrich
84378
Ácido nítrico
Ácido nítrico Suprapur&#174;
Supelco
1.15187
Ácido nítrico
Ácido nítrico puriss. p.a., &#8805;65% (T)
Sigma-Aldrich
84380
Ácido nítrico
Ácido nítrico suitable for titration
Supelco
1.60317
Ácido nítrico
Ácido nítrico 0.1&#160;M HNO3 in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Supelco
16355
Ácido nítrico
Ácido clorídrico 34-37% OmniTrace
Supelco
HX0607
Ácido clorídrico
Ácido nítrico c(HNO) = 10 mol/l (10 N)
Supelco
1.00630
Ácido nítrico