451614
Carbonato de sódio
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
851 °C (lit.)
solubilidade
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Pore-inducing agent to synthesize Fe-based oxygen reduction catalysts.
- An alkaline solid sorbent to capture CO2 in flue gases.
- A precursor to synthesize high magnesium-bearing calcites in the pure phase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis