577782
Sodium carbonate decahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sal soda, Soda
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
577782-1KG | 4061832628950 |
577782-250G | 4061832628967 |