Documentos Principais
1.06391
Supelco
Sodium carbonate decahydrate
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sodium carbonate decahydrate, Soda, Sodium Carbonate decahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CNa2O3 · 10H2O
Número CAS:
Peso molecular:
286.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
207-838-8
NACRES:
NA.21
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99-102% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentração
36.7-40.0% (Na2CO3 basis, acidimetric)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
210 g/L
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
700‑900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (acidimetric, Na₂CO₃): 36.7 - 40.0 %
Assay (acidimetric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Alkali hydroxides and Alkali hydrogen carbonates: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Phosphate and Silicate (as SiO₂): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ISO, Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1