Documentos Principais
1.06329
Supelco
Hidrogenocarbonato de sódio
for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
Sinônimo(s):
Bicarbonato de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaHCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein:
4153970
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
205-633-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-101.0% (acidimetric)
99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
Formulário
powder
potência
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I)
≤0.015% Insoluble matter
perda
≤0.2% loss on drying, Silica gel
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
pf
270 °C (decomposition)
solubilidade
96 g/L
densidade
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Aspecto da solução: passa no teste
Identidade: passa no teste
Teor (acidimétrico, calculado em substância seca): 99,7%-100,3%
Teor (acidimétrico): 99,0%-101,1%
Matéria insolúvel: ≤ 0,015%
valor de pH (5 %; água): ≤ 8,6
Cloreto (Cl): ≤ 0,002 %
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,015%
Fosfato e silicato (como SiO₂): ≤ 0,005%
Compostos de enxofre (como SO₄): ≤ 0,003%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0005%
Amônio (NH₄): ≤ 0,0005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,0002%
Ca (cálcio): ≤ 0,01%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Matéria redutora de iodo (como I): ≤ 0,0065%
Perda na secagem (gel de sílica): ≤ 0,20%
Corresponde às normas ACS, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1