1.00244
Ácido cítrico
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico, ácido hidroxitricarbalílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Formulário
solid
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
Impurezas
≤200 ppm Sulfated ash
≤50 ppm In water insoluble matter
cor
clear
white to almost white
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pf
135-152 °C
temperatura de transição
flash point 173.9 °C
solubilidade
880 g/L
densidade
1.54 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
traços de cátion
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤3 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Misturas biopoliméricas de amido termoplástico e polilático como materiais de embalagem sustentáveis: A presente publicação utiliza monoidrato de ácido cítrico na síntese de polímeros biodegradáveis, destacando a sua utilidade no desenvolvimento de materiais sustentáveis nos setores de fabricação industrial e ambiental (Jozinović A et al., 2024).
Ligação
Nota de análise
Identidade (espectro IV): passa no teste
Aspecto: cristais brancos a quase brancos ou incolores
Aspecto da solução (200 g/l, água): transparente (≤ 3 NTU) e de cor não mais intensa que a solução de referência Y₇, BY₇ ou GY₇
Matéria insolúvel em água: ≤ 50 ppm
Cloreto (Cl): ≤ 5 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 20 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 5 ppm
Al (Alumínio): ≤ 0,2 ppm
As (arsênico): ≤ 1 ppm
Hg (mercúrio): ≤ 1 ppm
Cu (cobre): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 3 ppm
Fe (ferro, segundo o capítulo de Reag. Ph. Eur.): adequado para uso no teste de limite para ferro
Pb (chumbo): ≤ 0,5 ppm
Oxalatos (como C₂H₂O₄): ≤ 50 ppm
Substância prontamente carbonizável: passa no teste
Cinza sulfatada: ≤ 200 ppm
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): 7,5%-8,8%
Corresponde à ACS, ISO 6353/2, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup