33114
Ácido cítrico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
Sinônimo(s):
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
About This Item
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensaio
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance)
99.5-102%
forma
solid
Impurezas
≤0.005% insolubles in water
≤2 ppm heavy metals (as Pb)
7.5-9.0% water (Karl Fischer)
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?