C7129
Ácido cítrico
reagent grade, ≥98% (GC/titration)
Sinônimo(s):
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC/titration)
Formulário
powder
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare citric acid solution employed in the acetone method of 68Ga pre-purification and radiolabeling technique.
- To prepare Tris-citrate buffer employed for the electrophoresis of bacterial enzymes.
- To improve the release of diltiazem hydrochloride from melt extruded matrix tablets.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.