PHR2903
Ácido cítrico
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Citric acid monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. C2219000
traceable to USP 1134368
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1