Key Documents
8.18707
Sigma-Aldrich
Ácido cítrico
anhydrous for synthesis
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
192.12
Beilstein:
782061
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-069-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (alkalimetric)
forma
solid
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pb
200 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
153-159 °C (lit.)
solubilidade
1330 g/L
densidade
1.665 g/cm3 at 18 °C
densidade volumétrica
560 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Citric acid′s role in nanotechnology: Research on the use of citric acid as a precursor in the synthesis of carbon dots, highlighting its role in the creation of fluorescent nanoparticles for advanced material applications (J Schneider et al., 2017).
Nota de análise
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ácido cítrico 99%
Sigma-Aldrich
C0759
Ácido cítrico
Ácido cítrico BioUltra, anhydrous, &#8805;99.5% (T)
Sigma-Aldrich
27487
Ácido cítrico
Ácido cítrico ACS reagent, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
C1909
Ácido cítrico
Ácido cítrico for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00244
Ácido cítrico
Ácido cítrico reagent grade, &#8805;98% (GC/titration)
Sigma-Aldrich
C7129
Ácido cítrico