791725
Ácido cítrico
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99.5%
forma
crystals
qualidade
free-flowing
Lim. expl.
8 %, 65 °F
Impurezas
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
resíduo de ignição
≤0.02%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pf
153-159 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?