Key Documents
201170
Sigma-Aldrich
Oxicloreto de fósforo(V)
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Cloreto de fosforila, Cloreto de óxido de fósforo(V)
About This Item
Fórmula linear:
POCl3
Número CAS:
Peso molecular:
153.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
5.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
pH
1 (20 °C)
pb
105.8 °C (lit.)
pf
1.25 °C (lit.)
densidade
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
chave InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O oxicloreto de fósforo(V) (POCl3) é um agente clorante que reage com a dimetilformamida (DMF) para formar o reagente de Vilsmeier usado nas reações de formilação de Vilsmeier-Haack.
Ele também pode ser usado como reagente na síntese de:
  • derivados de quinazolina-4(3H)-ona de 2-aminobenzamidas por preparo in situ do reagente de Vilsmeier.
  • 1-arilseleno-4-halo-2-enos substituídos por tratamento de arilselenenamidas com dienos conjugados.
  • 3-metilthioimidazo[1,2-a]piridinas e heterociclos fundidos com imidazol na presença de DMSO.
Embalagem
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
DMSO-POCl3: a reagent for methylthiolation of imidazo [1, 2-a] pyridines and other imidazo-fused heterocycles
Patil SM, et al.
Tetrahedron, 69(38), 8255-8262 (2013)
Arylselenenation of conjugated dienes by arylselenenamides in the presence of phosphorus (V) oxyhalides
Antipin RL, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 729-731 (2007)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)
Patrick J O'Brien et al.
Biochemistry, 41(9), 3207-3225 (2002-02-28)
Escherichia coli alkaline phosphatase (AP) is the prototypical two metal ion catalyst with two divalent zinc ions bound approximately 4 A apart in the active site. Studies spanning half a century have elucidated many structural and mechanistic features of this